missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride |
| CAS | 21663-79-6 |
| Molekylær formel | C3H5NO.HCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h1H,3-4H2;1H |
| SMIL | Cl.NOCC#C |
| IUPAC navn | O-prop-2-ynylhydroxylamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.53 |
| Formel vægt | 107.0138 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?