missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-2-Methoxyethylhydroxylamine, TRC

Artikelnummer. 30481471
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481471 5 mg
30468263 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5546205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54149-39-2
Molekylær formel C3H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 91.11
Synonym O-(2-Methoxyethyl)hydroxylamine
SMIL COCCON

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-2-Methoxyethylhydroxylamine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9NO2/c1-5-2-3-6-4/h2-4H2,1H3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.