Få mere at vide
O-(2-Heptyl) Dabigatran Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-((1-Methyl-2-((4-(N-(1-methylhexoxycarbonyl)carbamimidoyl)anilino)methyl)benzimidazole-5-carbonyl)(pyridin-2-yl)amino)propanoate |
| CAS | 1610758-21-8 |
| Molekylær formel | C35 H43 N7 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | β-Alanine, N-[[2-[[[4-[imino[[[(1-methylhexyl)oxy]carbonyl]amino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, Ethyl 3-[[1-Methyl-2-[[4-[N-(1-methylhexoxycarbonyl)carbamimidoyl]anilino]methyl]benzimidazol |
| InChI formel | InChI=1S/C35H43N7O5/c1-5-7-8-11-24(3)47-35(45)40-33(36)25-13-16-27(17-14-25)38-23-31-39-28-22-26(15-18-29(28)41(31)4)34(44)42(21-19-32(43)46-6-2)30-12-9-10-20-37-30/h9-10,12-18,20,22,24,38H,5-8,11,19,21,23H2,1-4H3,(H2,36,40,45) |
| SMIL | CCCCCC(C)OC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl 3-[[2-[[4-(N-heptan-2-yloxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 641.76 |
| Formel vægt | 641.333 |