missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-(2-Aminoethyl)-O’-[2-(Boc-amino)ethyl]triethylene Glycol, TRC

Artikelnummer. 30328558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328558 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA608885100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-(2-Aminoethyl)-O'-[2-(Boc-amino)ethyl]triethylene Glycol
CAS 811442-84-9
Molekylær formel C15 H32 N2 O6
Mængde 100 mg
Synonym 16-Amino-5,8,11,14-tetraoxa-2-azahexadecanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Boc-amino-PEG-amine (n=4), Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2
InChI formel InChI=1S/C15H32N2O6/c1-15(2,3)23-14(18)17-5-7-20-9-11-22-13-12-21-10-8-19-6-4-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCN
IUPAC navn tert-butyl N-[2-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 336.424
Formel vægt 336.226
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.