missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-(2-Aminoethyl)-O’-[2-(Boc-amino)ethyl]triethylene Glycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-(2-Aminoethyl)-O'-[2-(Boc-amino)ethyl]triethylene Glycol |
| CAS | 811442-84-9 |
| Molekylær formel | C15 H32 N2 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 16-Amino-5,8,11,14-tetraoxa-2-azahexadecanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Boc-amino-PEG-amine (n=4), Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32N2O6/c1-15(2,3)23-14(18)17-5-7-20-9-11-22-13-12-21-10-8-19-6-4-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCN |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.424 |
| Formel vægt | 336.226 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?