missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidene)amino N-Phenylcarbamate, TRC

Artikelnummer. 30132725
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132725 100 mg
30005616 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA157250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 132489-69-1
Molekylær formel C15 H19 N3 O7
Molekylvægt (g/mol) 353.33
IUPAC navn [(Z)-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-ylidene]amino] N-phenylcarbamate
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O/C/1=N\OC(=O)Nc2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidene)amino N-Phenylcarbamate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
Formel vægt 353.1223
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.