Få mere at vide
O-(2,4-Dibromopropyl) O-Ethyl S-Propylphosphorothioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-(2,4-Dibromophenyl) O-Ethyl S-Propyl Phosphorothioate |
| CAS | 38524-44-6 |
| Molekylær formel | C11 H15 Br2 O3 P S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | O-(2,4-Dibromophenyl) O-Ethyl S-Propyl Phosphorothioate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Br2O3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Br |
| IUPAC navn | 2,4-dibromo-1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.082 |
| Formel vægt | 415.885 |