Få mere at vide
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat, 99%
Artikelnummer. 11313097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313097 25 g 25g
11393087 1 g 1g
11303097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13470.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 125700-67-6 | C11H16BF4N5O | 321,09 g/mol
O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluorborat anvendes som anvendt til fastfase-peptidsyntese. Det bruges også til at studere ti forskellige phosphonium- og uroniumsalt-baserede koblingsreagenser, som bruges til at syntetisere fire peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser O
-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetramethyluroniumtetrafluorborat bruges som brugt til fastfase peptidsyntese. Det bruges også til at studere ti forskellige phosphonium- og uroniumsalt-baserede koblingsreagenser, som bruges til at syntetisere fire peptider.
Opløselighed Opløselig i acetonitril (100
mg/ml, klar, farveløs), DMF (160,55 mg/ml, klar) og vand (3 mg/ml ved 20 C).°
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2-8 °C. Følsom over for lys og fugt. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125700-67-6
Molekylær formel C11H16BF4N5O
Molekylvægt (g/mol) 321.09
MDL nummer MFCD00077413
InChI nøgle JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate
PubChem CID 2733207
SMIL F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 195°C to 198°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 7066325
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile (100mg/ml,clear,colorless),DMF (160.55mg/ml,clear),and water (3mg/ml at 20°C).
IUPAC navn [benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylazanium;tetrafluorborat
Formel vægt 321.08
Procent renhed 99%