Få mere at vide
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%
Artikelnummer. 11303097
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11303097
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13470.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 125700-67-6 | C11H16BF4N5O | 321.09 g/mol
O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluorborat anvendes som anvendt til fastfase-peptidsyntese. Det bruges også til at studere ti forskellige phosphonium- og uroniumsalt-baserede koblingsreagenser, som bruges til at syntetisere fire peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser O
-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetramethyluroniumtetrafluorborat bruges som brugt til fastfase peptidsyntese. Det bruges også til at studere ti forskellige phosphonium- og uroniumsalt-baserede koblingsreagenser, som bruges til at syntetisere fire peptider.
Opløselighed Opløselig i acetonitril (100
mg/ml, klar, farveløs), DMF (160,55 mg/ml, klar) og vand (3 mg/ml ved 20 C).°
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2-8 °C. Følsom over for lys og fugt. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125700-67-6
Molekylær formel C11H16BF4N5O
Molekylvægt (g/mol) 321.09
MDL nummer MFCD00077413
InChI nøgle JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate
PubChem CID 2733207
SMIL F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 195°C to 198°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 7066325
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile (100mg/ml,clear,colorless),DMF (160.55mg/ml,clear),and water (3mg/ml at 20°C).
IUPAC navn [(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy)(dimethylamino)methyliden]dimethylazanium; tetrafluorboranid
Formel vægt 321.08
Procent renhed 99%