Få mere at vide
O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorfosfat, 98%
Artikelnummer. 11455627
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455627 100 g 100g
11435627 5 g 5g
11445627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23597.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379,247 g/mol
O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorphosphat anvendes som et koblingsreagens til fastfase-peptidsyntese. Det har vist sig effektivt at undertrykke racemisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser O
-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetramethyluroniumhexafluorphosphat bruges som et koblingsreagens til fastfase-peptidsyntese. Det har vist sig effektivt at undertrykke racemisering.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94790-37-1
Molekylær formel C11H16F6N5OP
Molekylvægt (g/mol) 379.247
MDL nummer MFCD00075445
InChI nøgle UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
IUPAC navn [benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∼200 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 7328329
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril.
Formel vægt 379.25
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate