Få mere at vide
O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorfosfat, 98%
Beskrivelse
O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorphosphat anvendes som et koblingsreagens til fastfase-peptidsyntese. Det har vist sig effektivt at undertrykke racemisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetramethyluroniumhexafluorphosphat bruges som et koblingsreagens til fastfase-peptidsyntese. Det har vist sig effektivt at undertrykke racemisering.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | ∼200 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 7328329 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetonitril. |
| Formel vægt | 379.25 |
| Procent renhed | 98% |