Få mere at vide
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98%
Artikelnummer. p-7027102
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11435627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23597.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379.247 g/mol
O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorphosphat anvendes som et koblingsreagens til fastfase-peptidsyntese. Det har vist sig effektivt at undertrykke racemisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser O
-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetramethyluroniumhexafluorphosphat bruges som et koblingsreagens til fastfase-peptidsyntese. Det har vist sig effektivt at undertrykke racemisering.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94790-37-1
Molekylær formel C11H16F6N5OP
Molekylvægt (g/mol) 379.247
MDL nummer MFCD00075445
InChI nøgle UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
IUPAC navn [benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 7328329
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile.
Formel vægt 379.25
Procent renhed 98%