Få mere at vide
O-1918, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001415
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001415 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001415 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 2288/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silent antagonist for putative abnormal-CBD (Cat. No. 1297) receptor
Selective, silent antagonist of a putative endothelial anandamide receptor distinct from CB1 or CB2 receptors. Inhibits vasodilation and cell migration induced by abnormal-cannabidiol (abn-CBD; Cat. No. 1297).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-1918
CAS 536697-79-7
Molekylær formel C19H26O2
Mængde 10 mg
Synonym 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-1r,6r-3-methyl-6-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-yl benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-1r,6r-3-methyl-6-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-yl-benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-1r,6r-3-methyl-6-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-en-1-yl benzene, benzene,1,3-dimethoxy-5-methyl-2-1r,6r-3-methyl-6-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-yl
InChI nøgle ICHJMVMWPKLUKT-JKSUJKDBSA-N
SMIL CC1=CC(C(CC1)C(=C)C)C2=C(C=C(C=C2OC)C)OC
IUPAC navn 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 286.415
PubChem CID 40469923
Formel vægt 286.41
Procent renhed >97%