Få mere at vide
Tocris Bioscience™ O-1602
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001339
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001339 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001339 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2797/10
Potent GPR55 agonist
Analog of cannabidiol that is a potent agonist at the GPR55 cannabinoid receptor (EC50 values are 13, > 30000 and > 30000 nM for GPR55, CB1 and CB2 receptors respectively). Induces activation of RhoA, cdc42 and rac1. Increases proliferation of neural stem cells NSCs in vitro and in vivo. Also promotes neurogenesis in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-1602
CAS 317321-41-8
Mængde 10 mg
Molekylær formel C17H22O2
Formel vægt 258.36
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 258.361