missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nystose Trihydrate, TRC

Artikelnummer. 30135320
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135320 100 mg
30135040 250 mg
17928684 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN489153100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 139523-49-2
Molekylær formel C24H42O21 . 3(H 2O)
Molekylvægt (g/mol) 720.64
Synonym α-D-Glucopyranoside, O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-β-D-fructofuranosyl, hydrate (1:3), α-D-Glucopyranoside, O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-β-D-fructofuranosyl, trihydrate (9CI)
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol trihydrate
SMIL OC[C@]1(O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)OC[C@]2(O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)OC[C@]3(O[C@@H]([C@H]([C@@H]3O)O)CO)O[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO.O.O.O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nystose Trihydrate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H42O21.3H2O/c25-1-8-12(30)16(34)17(35)21(41-8)45-24(20(38)15(33)11(4-28)44-24)7-40-23(19(37)14(32)10(3-27)43-23)6-39-22(5-29)18(36)13(31)9(2-26)42-22;;;/h8-21,25-38H,1-7H2;3*1H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-,22-,23-,24+;;;/m1.../s1
Formel vægt 720.25
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.