Få mere at vide
Nystose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494917
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16494917 50 mg -
16449166 100 mg -
16419238 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494917 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1499
MedChemExpress Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nystose
CAS 13133-07-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H42O21
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (150.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.33 mg/mL (125.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H]1[C@@](CO[C@@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)CO[C@@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)CO)(O[C@H](CO)[C@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Molekylvægt (g/mol) 666.58
Formel vægt 666.58
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism