Få mere at vide
Nystatin
Beskrivelse
Nystatin som virker antisvampe og antibiotikum af polyen, som øger membranpermeabiliteten. Nystatin bruges til at behandle svampeinfektioner i hud, mund, vagina og tarmkanalen. Svampemedicin virker ikke mod forkølelse, influenza eller andre virusinfektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Nystatin er en polyenforbindelse, der viser antibakterielle og svampedræbende aktiviteter mod Streptomyces noursei, Streptomyces aureus og andre Streptomyces-arter
- Det er også en ionofor med kapacitet til at øge membranpermeabiliteten
- Nystatin er en kanaldannende ionofor og udøver sin aktivitet via dannelsen af en membranspændende pore i svampens plasmamembran, hvilket ændrer membranpermeabiliteten, tillader lækage af intracellulært indhold og den efterfølgende forstyrrelse af elektrokemiske gradienter, der er afgørende for korrekt cellefunktion
Applikationer
- I in vitro-forsøg er Nystatin et svampedræbende middel, der både er fungistatisk og svampedræbende mod en lang række gær og gærlignende svampe
- Det har en højere selektivitet for svampeceller i forhold til pattedyrsceller, da nystatin udviser større bindingsaffinitet med ergosterol, en nøglesterol, der findes i svampecellevægge, i modsætning til dets modstykke fra pattedyr, kolesterol
- Denne forbindelse er ikke aktiv mod organismer, der ikke indeholder steroler i deres cellemembran (f.eks. bakterier)
- Det bruges på human makrofagcellelinje U937 til at studere dets effekt på produktionen af interleukin-8 af sølvnanopartikelbehandlet U937-cellelinje
- Det har evnen til at forhindre cellekulturkontamination samt inducere interleukin-1 og -8 og tumornekrosefaktorα sekretion i TLR2-udtrykkende THP1-celler
- Det modulerer lipid-flådeprofilen i musemakrofager
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nystatin |
| Smeltepunkt | 160 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,6736 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO |
| Formel vægt | 926.09 |
| Fysisk form | fint pulver |