Få mere at vide
TOKU-E™ Nystatin ReadyMade™ Solution
Beschreibung
- CAS Number: 1400-61-9
- Molecular Formula: C47H75NO17
- Molecular Weight: 926.09 g/mol
- Storage Conditions: -20°C, Protect from light
- Form: Liquid
- Source: Streptomyces noursei and Streptomyces aureus
- Spectrum: Nystatin primarily targets fungi, yeasts, and mold. It is active against Candida species, but, in vitro, some species such as C. tropicalis can develop resistance. It is either fungistatic or fungicidal depending on the concentration of Nystatin, the pH of the medium, and the nature of the infecting organism. It has a slightly narrower spectrum than Amphotericin B
- Mechanism of Action: Nystatin binds ergosterol in the fungal cell membrane forming pores and increasing permeability. It is a channel-forming ionophore, meaning it forms a membrane-spanning pore in the fungal plasma membrane. The altered permeability is toxic to the fungi leading to growth inhibition or death. It has a similar mechanism to Amphotericin B. It is not active against bacteria since they do not contain sterols in their cell membrane
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1400-61-9 |
| Kemisk navn eller materiale | Nystatin A1 |
| Farve | Colorless |
| Indhold og opbevaring | -20°C, Protect from light |
| Oversigt | Nystatin ReadyMade™ Solution 20,000 to 40,000 units/mol in water |
| Koncentration | 20,000 to 40,000 units/mL |
| Form | Clear, colorless solution |
| Produkttype | Antibiotic |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | Sterile-filtered |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?