Beskrivelse
Nystatin A er tæt beslægtet med Amphotericin B. Hver af dem er en makrocyklisk lacton, der indeholder en ketalring, et helt trans-polyensystem og en mycosamin-del (3-amino-3-deoxyrhamnose). Nystatin virker sandsynligvis ved at binde sig til steroler i svampens cellemembran med en resulterende ændring i membranpermeabilitet, hvilket tillader lækage af intracellulære komponenter. Det absorberes meget sparsomt efter oral administration. Det meste af det oralt administrerede nystatin passerer uændret i afføringen.
- Nystatin virker ved at binde sig til ergosteroler i svampecellemembraner, øge permeabiliteten af membranen og skabe nystatin/ergosterol-baserede ionkanaler.
- Det fungerer også som et lipid-flåde-hæmmende reagens og som membranassocieret kolesterol.
- Det vides at være en blanding, men sammensætningen er ikke blevet fuldstændig belyst.
- Arbejdskoncentrationen er 50mg/L for gær og svampe.
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| Absorbans | 290, 305, 320 ±2nm (max (ethanol)) |
| CAS | 1400-61-9 |
| pH | 6 til 8 (3 % vandig opløsning) |
| Smeltepunkt | >160 °C (litteratur) |
| Tab ved tørring | <8% |
| Mængde | 500 kU |
| Molekylær formel | C47H75NO17 |
| Valideret ansøgning | Celledyrkning |
| Synonym | Mycostatin; Fungicidin |
| Vis mere |