Få mere at vide
Nystatin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10034587
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10034587 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10034587 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP29495
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ændrer membranpermeabilitet og tillader kaliumionlækage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nystatin
Type Nystatin
Fysisk form Fast stof
CAS 1400-61-9
Kilde Streptomyces noursei
Tab ved tørring < 5.0%
Emballage Ravgult glas
Styrke > 4400 U/mg
Mængde 5 g
Molekylær formel C47H75NO17
Merck Index 15, 6825
InChI nøgle VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
SMIL CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
IUPAC navn (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-yl]oxy-29-methyloxan-29 5,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-carb
Molekylvægt (g/mol) 926.107
PubChem CID 133640190
Formel vægt 926.1