missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nystatin, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nystatin |
| CAS | 1400-61-9 |
| Molekylær formel | C47H75NO17 |
| MDL nummer | MFCD00036240 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C[C@@H]1OC(C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@](O)(O[C@H]2C[C@H](/C=C/C=C/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/[C@@H]([C@@H](O)[C@H]1C)C)O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](C)O3)C[C@H](O)[C@H]2C(O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 926.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?