Generel beskrivelse
•Nystatin er en polyenforbindelse, der viser antibakterielle og svampedræbende aktiviteter mod Streptomyces noursei, Streptomyces aureus og andre Streptomyces-arter
•Det er også en ionofor med kapacitet til at øge membranpermeabiliteten
•Nystatin er en kanaldannende ionofor og udøver sin aktivitet via dannelsen af en membranspændende pore i svampens plasmamembran, hvilket ændrer membranpermeabiliteten, tillader lækage af intracellulært indhold og den efterfølgende forstyrrelse af elektrokemiske gradienter, der er afgørende for korrekt cellefunktion
Applikationer
•I in vitro-forsøg er Nystatin et svampedræbende middel, der både er fungistatisk og svampedræbende mod en lang række gær og gærlignende svampe
•Det har en højere selektivitet for svampeceller i forhold til pattedyrsceller, da nystatin udviser større bindingsaffinitet med ergosterol, en nøglesterol, der findes i svampecellevægge, i modsætning til dets modstykke fra pattedyr, kolesterol
•Denne forbindelse er ikke aktiv mod organismer, der ikke indeholder steroler i deres cellemembran (f.eks. bakterier)
•Det bruges på human makrofagcellelinje U937 til at studere dets effekt på produktionen af interleukin-8 af sølvnanopartikelbehandlet U937-cellelinje
•Det har evnen til at forhindre cellekulturkontamination samt inducere interleukin-1 og -8 og tumornekrosefaktorα sekretion i TLR2-udtrykkende THP1-celler
•Det modulerer lipid-flådeprofilen i musemakrofager
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nystatin |
| Type | Nystatin |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 1400-61-9 |
| Smeltepunkt | >160,0 °C |
| Farve | Brun til gul |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C47H75NO17 |
| MDL nummer | MFCD25541651 |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i vand og alochol. Fritopløselig i DMF og dimethylsulfoxid let opløselig i methanol |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.