Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nystatin |
| Type | Nystatin |
| Smeltepunkt | >160,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vand | 6% højst. |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i dmf og dimethylsulfoxid, let opløselige i methanol, praktisk talt uopløselige i alkohol |
| Formel vægt | 926.1 |
| Procent renhed | ≥85% |