Få mere at vide
Melford Nystatin, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nystatin er et antifungalt polyenantibiotikum, der er effektivt mod en lang række svampe, herunder gær og skimmelsvampe.
Nystatin er særligt nyttigt til at forebygge og behandle svampekontaminering i cellekulturer, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj i mikrobiologisk forskning. Forskere bruger ofte Nystatin til at opretholde aseptiske forhold i cellekultureksperimenter.
Det tilsættes til vækstmedier for at forhindre overvækst af svampe, der potentielt kan kompromittere cellelinjernes integritet og eksperimentelle resultater. Det er selektivt for svampe og har minimal toksicitet over for pattedyrsceller ved effektive antifungale koncentrationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nystatin |
| CAS | 1400-61-9 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C47H75NO17 |