Få mere at vide
Melford Nystatin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 30018628
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018628 10 g
30018629 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018628 Leverandør Melford Leverandørnr. N8202010.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Nystatin er et antifungalt polyenantibiotikum, der er effektivt mod en lang række svampe, herunder gær og skimmelsvampe.
Nystatin er et antifungalt polyenantibiotikum, der er effektivt mod en lang række svampe, herunder gær og skimmelsvampe. Det virker ved at binde sig til svampens cellemembran, forstyrre dens integritet og føre til lækage af cellulært indhold.
Nystatin er særligt nyttigt til at forebygge og behandle svampekontaminering i cellekulturer, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj i mikrobiologisk forskning. Forskere bruger ofte Nystatin til at opretholde aseptiske forhold i cellekultureksperimenter.
Det tilsættes til vækstmedier for at forhindre overvækst af svampe, der potentielt kan kompromittere cellelinjernes integritet og eksperimentelle resultater. Det er selektivt for svampe og har minimal toksicitet over for pattedyrsceller ved effektive antifungale koncentrationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nystatin
CAS 1400-61-9
Mængde 10 g
Molekylær formel C47H75NO17