Få mere at vide
Brady™ Nylon Ties
Beskrivelse
- Cross-laminated polyethylene
- Matte finish
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ties |
| Materiale | Nylon |
| Farve | Hvid |
| Længde (metrisk) | 203.00 mm |
| Bredde (metrisk) | 4 mm |
| Dimensioner (L x B) | 203 x 3.60 mm |
| Mængde | 100/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Ideal for color-coding hard to mark items |