Få mere at vide
Brady™ Nylon Ties
Artikelnummer. 11776885
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
1 pakke
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11776885 Hvid 1 pakke
11796885 Rød 1 pakke
11706895 Orange 1 pakke
11786885 Blå 1 pakke
11716895 Gul 1 pakke
11736895 Lilla 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11776885 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 229955
  • Cross-laminated polyethylene
  • Matte finish
Tekniske data
Type Ties
Materiale Nylon
Farve Hvid
Længde (metrisk) 203.00 mm
Bredde (metrisk) 4 mm
Dimensioner (L x B) 203 x 3.60 mm
Mængde 100/Pk.
Til brug med (applikation) Ideal for color-coding hard to mark items