Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Reducerende brystvorter med gevind
Trådstørrelse:
3/4 tommer NPT(M)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Nylon Reducerende brystvorter med gevind
- Gevindbeslag og forbindelser giver en mere permanent installation
- Fås i en række materialer og størrelser
- Pakke med seks
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Samlet længde (engelsk) | 1,375 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 34.93 mm |
| Emballagemængde | 6 Beslag |
| Port størrelse | 3/4 tommer NPT(M) x 3/8 in. NPT(M) |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Trådstørrelse | 3/4 tommer NPT(M) |
| Bredde (metrisk) | 29 mm |
| Bredde (engelsk) | 1,14 tommer |
| Produkttype | Reducerende brystvorte |