Få mere at vide
Brady™ Nylon Termisk overførselsprinteretiketter
Farve:
Gul
Hvid
Størrelse (metrisk):
12,7 B x 25,4 mm H
12,7 mm dia.
12,7 x 25,4 mm
22,86 B x 38,1 mm H
25,4 B x 36,5 mm H
25,4 B x 66,68 mm H
41,28 B x 15,24 mm H
9,53 mm dia.
Mængde:
1000/pakke
1500/pakke
2500/pakke
3000/Pk
3000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Permanent akrylklæber
- Mat finish
- Nylon stofetiketter
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Vise | Blank |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Nylon |
| Vis mere |