Få mere at vide
Brady™ Nylon Termisk overførselsprinteretiketter
Artikelnummer. 11886023
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Størrelse (metrisk):
12,7 B x 25,4 mm H
12,7 mm dia.
12,7 x 25,4 mm
22,86 B x 38,1 mm H
25,4 B x 36,5 mm H
25,4 B x 66,68 mm H
41,28 B x 15,24 mm H
9,53 mm dia.
Mængde:
1000/pakke
1500/pakke
2500/pakke
3000/Pk
3000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse (metrisk) Mængde unitSize
11886023 Hvid 25,4 B x 36,5 mm H 1500/pakke 1 rulning
11806023 Hvid 41,28 B x 15,24 mm H 3000/pakke 1 rulning
11884664 Gul 12,7 mm dia. 1000/pakke 1 rulning
10395443 Hvid 25,4 B x 66,68 mm H 2500/pakke 1 rulning
11819734 Gul 9,53 mm dia. 3000/pakke 1 rulning
10671344 Hvid 9,53 mm dia. 3000/Pk 1 rulning
10273143 Hvid 12,7 x 25,4 mm 3000/pakke 1 rulning
10415992 Hvid 12,7 B x 25,4 mm H 1000/pakke 1 rulning
10051313 Hvid 12,7 mm dia. 3000/pakke 1 rulning
10192752 Hvid 22,86 B x 38,1 mm H 3000/pakke 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11886023 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 217084
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til glatte, teksturerede/ru eller meget teksturerede/lav overfladeenergioverflader.
  • Permanent akrylklæber
  • Mat finish
  • Nylon stofetiketter
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Laboratorie identifikation
Til brug med (udstyr) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Vandret gentagelse (metrisk) 28.40 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 1500/Pk.
Mængde 1500/pakke
Form Rektangel
Størrelse (metrisk) 25,4 B x 36,5 mm H
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metrisk) 40 til 90 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.041 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 39.50 mm
Dimensioner (LxB) 36.50 x 25.40 mm
Længde (engelsk) 1.437 in.
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 66.68 mm
Alternativt varenummer BPT-621-499