Få mere at vide
Brady™ Nylon Termisk overførselsprinteretiketter
Description
- Permanent akrylklæber
- Mat finish
- Nylon stofetiketter
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Vise | Blank |
| Slutte | Mat |
| Format | Stanset udstansning |
| Materiale | Nylon |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?