Få mere at vide
Brady™ Nylon Termisk overførselsprinteretiketter
Artikelnummer. 10671344
Farve:
Gul
Hvid
Størrelse (metrisk):
12,7 mm dia.
12.7 x 25.4 mm
12.7W x 25.4 mmH
22.86W x 38.1 mmH
25.4W x 36.5 mmH
25.4W x 66.68 mmH
41.28W x 15.24 mmH
9,53 mm dia.
Mængde:
1000/Pk.
1500/Pk.
2500/Pk.
3000/Pk
3000/Pk.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10671344
Brand: Brady™ 217066
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til glatte, teksturerede/ru eller meget teksturerede/lav overfladeenergioverflader.
  • Permanent akrylklæber
  • Mat finish
  • Nylon stofetiketter
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Laboratorie identifikation
Til brug med (udstyr) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Vandret gentagelse (metrisk) 12.53 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 3000/Pk.
Mængde 3000/Pk
Form Rund
Størrelse (metrisk) 9,53 mm dia.
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metrisk) 40 til 90 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.041 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 13.53 mm
Dimensioner (LxB) 9.53 x 9.53 mm
Længde (engelsk) 0.375 in.
Bredde (engelsk) 0.375 in.
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0.375 in.
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer BPT-602-499