Få mere at vide
Masterflex™ Nylon T-stik
Artikelnummer. p-8013006
Til brug med:
4,76 mm
6,35 mm
9,52 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12334628
Brand: Masterflex™ 3061322
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Materiale Nylon
Til brug med 12,7 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Form T
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttype T-stik