Få mere at vide
Masterflex™ Nylon T-stik
Artikelnummer. 12304628
Til brug med:
4,76 mm
6,35 mm
9,52 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12304628
Brand: Masterflex™ 3061310
Specifications
Diameter (metrisk) Indvendig 4.76 mm
Materiale Nylon
Til brug med 4,76 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Form T
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttype T-stik