Beskrivelse
- Ideel til lavtryksanvendelser
- Kemisk resistent
- Fås i en række størrelser
- Økonomiske beslag med modhager forbinder nemt væskebaner uden brug af værktøj
- Sæt blot din fleksible slange eller slange på modhage for at skabe en sikker forsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Nylon |
| Slangestørrelse | 3/16 tommer |
| Slange Barb | 3/16 tommer |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Produkttype | Lige stik |