Få mere at vide
De Buyer™ Nylon Bløde spatler
Længde (metrisk):
240 mm
340 mm
420 mm
Beskrivelse
- Termoplastet
- Op til 260 grader maksimum
- Plasthåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Blød spatel |
| Bladmateriale | Silikone |
| Temperatur (metrisk) Maks | 260 °C |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Materiale | Nylon |
| Længde (metrisk) | 340 mm |