Få mere at vide
De Buyer™ Nylon Bløde spatler
Artikelnummer. 11972625
Længde (metrisk):
240 mm
340 mm
420 mm
Artikelnummer. 11972625
Brand: De Buyer™ 4740.34N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øs, fordel og skrab ingredienserne vha De Buyer™ Nylon Bløde spatler. Spatelen kan modstå temperaturer op til 260° .
  • Termoplastet
  • Op til 260 grader maksimum
  • Plasthåndtag
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Blød spatel
Bladmateriale Silikone
Temperatur (metrisk) Maks 260 °C
Håndtag Materiale Plast
Materiale Nylon
Længde (metrisk) 340 mm