Få mere at vide
Brady™ Nylon Lille kugleventil - Sluk
Artikelnummer. 10225044 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10225044 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10225044 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065666
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Det brugervenlige design i et enkelt stykke gør denne standard-kugleventillås til det ideelle værktøj til at sikre dine kvart-omdrejnings-kugleventiler i OFF-positionen. Huller til 7 mm hængelåsbøjler. Til brug på kugleventil størrelser fra 6,35 mm til 25,40 mm
  • Huller til 7 mm hængelåsbøjler.
  • Til brug på kugleventil størrelser fra 6,35 mm til 25,40 mm.
Tekniske data
Produkttype Lille kugleventil afspærring
Alternativt varenummer KUGLEVENTIL LO - LILLE 9/32 tommer. NYLON
Farve Rød
Materiale Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Lille Brady Kugleventil Lockout
Dimensioner (D x B x H) 78.74 x 93.98 x 57.15 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Højde (metrisk) 57.15 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 3,7''
Bredde (metrisk) 93.98 mm