Få mere at vide
Brady™ Nylon Enkeltpolet afbryderlås
Artikelnummer. 11741635 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11741635 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11741635 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065387
På lager
Nylon Single Pole Circuit Breaker Lockout designet til 120 Volt afbrydere, der har huller i afbrydertungen. Hurtigt og nemt - bare klik på plads og anbring lås. Dobbelt hulrum rummer skiftetunger i forskellige størrelser.
  • Designet til 120 Volt afbrydere, der har huller i afbrydertungen.
  • Hurtigt og nemt - bare klik på plads og anbring lås.
  • Dobbelt hulrum rummer skiftetunger i forskellige størrelser.
  • Dimensioner: 8,38 x 54,36 x 30,23 mm (D x B x H)
Tekniske data
Produkttype Circuit Breaker Lockout
Farve Rød
Oversigt Enkeltpolet afbryderlås
Mængde 1 stk.