Få mere at vide
Cole-Parmer™ Nylon Skraberspatel med fleksibelt blad
Artikelnummer. 11795269 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
34,29 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11795269
Brand: Cole-Parmer™ 0626615
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til beholdere, der er svære at rengøre
  • Kort, behageligt håndtag og bredt nylonblad gør disse skrabespatler ideelle til beholdere, der er svære at rengøre
  • Blødt blad for større fleksibilitet
  • Model 06266-10 har en stiv klinge for øget styrke
Tekniske data
Produkttype Skraberspatel
Længde (engelsk) 13,5 tommer
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 11.43 cm
Materiale Nylon
Længde (metrisk) 34,29 cm