Få mere at vide
Brady™ Nylon Sakselås med kabel
Artikelnummer. 11731995 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Glasfyldt Nylon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11731995 Glasfyldt Nylon Hver
1 options
Artikelnummer. 11731995 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236921
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Denne Nylon Sakselås med kabel låser flere portventiler ude samtidigt. Sikrer strømledninger, fritstående udstyr, tanke, cylindre eller sikkerhedsafskærmninger.
  • Låser flere skydeventiler samtidigt.
  • Sikrer strømledninger, fritstående udstyr, tanke, cylindre eller sikkerhedsafskærmninger.
Tekniske data
Produkttype Lågeventilspærring
Farve Gul
Materiale Glasfyldt Nylon
Oversigt Sakse-Lok med 0,91 m Kabel
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 7 mm
Dimensioner (D x B x H) 25 x 115 x 16 mm
Dimensioner (L x B) 115 x 16 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Til brug med (udstyr) Kabel
Højde (engelsk) 0,63 tommer.
Højde (metrisk) 16 mm
Højde (metrisk) sjækle 16 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 4,53 tommer.
Bredde (metrisk) 115 mm