Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Reducerende brystvorte
Udløbsport:
1/4 tommer
3/8 tommer
Trådstørrelse:
1/2 x 1/4 in.
1/2 x 3/8 in.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Brug sammen med vores stive rør til højtryksanvendelser
- God kemisk resistens
- Vurderet til 200psi ved 77 °F (25 °C)
- Brugbar fra -40 til +200 °F (-40 til +93 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | NPT(M)-forbindelse |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Nylon |
| Udløbsport | 1/4 tommer |
| Port størrelse | 1/2 tomme. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Trådstørrelse | 1/2 x 1/4 in. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Reducerende brystvorte |