Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Reducerende bøsning gevindfittings, NTP(M) x NTP(F)
Til brug med:
0,25, 0,125 tommer
0,375, 0,25 tommer
1,0, 0,75 tommer. Slanger
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- God kemisk resistens
- Vurderet til 200 psi ved 25 °C
- Kan bruges fra -40 til 93 °C
- Steriliser med ethylenoxid (ETO)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | 1,0, 0,75 tommer. Slanger |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Emballagemængde | 6 Pakke |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 93 °C |
| Produkttype | Reducerende bøsning |