Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Reducerende bøsning gevindfittings, NTP(M) x NTP(F)
Artikelnummer. 11731124
Til brug med:
0,25, 0,125 tommer
0,375, 0,25 tommer
1,0, 0,75 tommer. Slanger
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11731124
Brand: Masterflex™ 0634930
Brug disse gevindfittings med stive rør til dine højtryksanvendelser. Cole Parmer™ Nylon Reducerende bøsning NTP(M) x NTP(F) gevindfittings er designet til permanent installation.
  • Good chemical resistance
  • Rated to 200 psi at 25°C
  • Usable from -40 to 93°C
  • Sterilize by Ethylene Oxide (ETO)
Tekniske data
Materiale Nylon
Til brug med 0,25, 0,125 tommer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Emballagemængde 6 Pack
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 93°C
Produkttype Reducing Bushing