Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Reducerende bøsning gevindfittings, NTP(M) x NTP(F)
Til brug med:
0,25, 0,125 tommer
0,375, 0,25 tommer
1,0, 0,75 tommer. Slanger
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Good chemical resistance
- Rated to 200 psi at 25°C
- Usable from -40 to 93°C
- Sterilize by Ethylene Oxide (ETO)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | 0,25, 0,125 tommer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40°C |
| Emballagemængde | 6 Pack |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 93°C |
| Produkttype | Reducing Bushing |