Få mere at vide
Brady™ Nylon Printeretiketter til ID Pro Plus, LS 2000 og BradyMarker XC Plus
Artikelnummer. 11558704
Skift visning
Bredde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
Højde (metrisk):
7,1 mm
12,7 mm
Højde (metrisk) printbart område:
7 mm
12,7 mm
Bredde (metrisk) Printbart område:
12,7 mm
25,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Højde (metrisk) printbart område Bredde (metrisk) Printbart område
11558704 12,7 mm 7,1 mm 7 mm 12,7 mm
11578704 25,4 mm 12,7 mm 12,7 mm 25,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11558704 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 232624
Blanke, printbare nylonstofetiketter til ID Pro™ Plus, LS 2000™ og BradyMarker printere.
Dette materiale er en UL-anerkendt komponent, når det udskrives med R2000 og R5000 dot matrix bånd.
  • Høj vedhæftning
  • Lav profil
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Gul
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon Klud (B-499)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Udstyr og elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning
Til brug med (udstyr) I.D. PRO Håndholdt Labeler, LS2000 Labeling System
Etiketter pr. række 1
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Dimensioner (L x B) 7.11 x 12.7 mm
Længde (engelsk) 0.28 in.
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12,7 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 12,7 mm
Højde (engelsk) 0.28 in.
Højde (metrisk) 7,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 7 mm
Alternativt varenummer CL-105-499-YL