Få mere at vide
Brady™ Nylon Printeretiketter til ID Pro Plus, LS 2000 og BradyMarker XC Plus
Beskrivelse
Dette materiale er en UL-anerkendt komponent, når det udskrives med R2000 og R5000 dot matrix bånd.
- Høj vedhæftning
- Lav profil
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Gul |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Nylon Klud (B-499) |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |