Learn More
Brady™ Nylon Printer Label
Produktkode 11599463
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensioner (LxB):
100 fod x 2 tommer
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Förpackningsstorlek
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11599463
missing translation for 'mfr': Brady™ 104300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Self-adhesive repositionable labels
  • Permanent acrylic adhesive
  • White color
  • For general, industrial, laboratory, and panel identification
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Matte
Materiale Nylon
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Laboratory identification, voice and data communication, wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 2500/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (metrisk) 0.041 mm
Dimensioner (LxB) 100 fod x 2 tommer
Længde (metrisk) 9.10 m
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 22.86 m