Få mere at vide
Brady™ Nylon Printer Label
Dimensioner (LxB):
100 fod x 2 tommer
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Self-adhesive repositionable labels
- Permanent acrylic adhesive
- White color
- For general, industrial, laboratory, and panel identification
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Oversigt | BMP71 Label Printer Labels |
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | White |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Nylon |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Printer Label |
| Til brug med (applikation) | Laboratory identification, voice and data communication, wire and cable marking |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71 |
| Vis mere |