Få mere at vide
Brady™ Nylon Printer Label
Artikelnummer. 11574064
Dimensioner (LxB):
100 fod x 2 tommer
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11574064
Brand: Brady™ 114855
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Self-adhesive repositionable labels
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Matte
Materiale Nylon
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 500/Pk.
Form Firkant
Temperaturområde (metrisk) 40 to 90°C
Tykkelse (metrisk) 0.041 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Trådmåler 9 AWG
Dimensioner (LxB) 12,70 x 12,70 mm
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (metrisk) 25.4 mm