Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nylon Adsorbent af polyamid
Artikelnummer. 10279451 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 10279451
Brand: Macherey-Nagel™ 816610.1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TLC adsorbenter til selvcoating af glasplader eller folier, der anvendes i tyndtlagskromatografi.
Tekniske data
Mængde 1000 g
Til brug med (applikation) TLC
Produkttype Adsorbent af polyamid
Materiale Nylon