Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 370 x 4,8 mm
Beskrivning
Available in assorted sizes and colors.
- Material - nylon
- Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
- Flammability rating UL94 class V2
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Cable Tie |
| Materiale | Nylon |
| Farve | Sølv |
| Længde (metrisk) | 370 mm |
| Bredde (metrisk) | 4.8 mm |
| Dimensioner (L x B) | 370 x 4.8 mm |
| Trækstyrke (engelsk) | 22 kg |
| Mængde | 100/Pk. |
| Certificeringer/compliance | UL94 Class V2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?